Få mere at vide
Ethyl-2-trifluormethyl-4-methylpyrimidin-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417985
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15417985 1 g 1g
15427985 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417985 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32065.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 306960-67-8 | Molekylformel: C9H9F3N2O2 | Molekylvægt: 234,178 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 306960-67-8
Molekylær formel C9H9F3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 234.178
MDL nummer MFCD07367386
InChI nøgle LYEKBQSEKSEXLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-methyl-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-trifluoromethyl-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate, ethyl 2-trifluoromethyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, ethyl-2-trifluoromethyl-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate, ethyl4-methyl-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-methyl-2-trifluoromethyl-, ethyl ester
PubChem CID 10609709
IUPAC navn ethyl-4-methyl-2-(trifluormethyl)pyrimidin-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1C)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-trifluoromethyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
Kogepunkt 54 °C (0,5 mmHg)
Mængde 1 g
Formel vægt 234.18
Procent renhed 97%