Få mere at vide
Ethyl-2-(trifluormethyl)-4-methyl-5-pyrimidincarboxylat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10595080
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10595080 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10595080 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00183DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate
CAS 306960-67-8
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H9F3N2O2
Mængde 1 g
Synonym ethyl 4-methyl-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-trifluoromethyl-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate, ethyl 2-trifluoromethyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, ethyl-2-trifluoromethyl-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate, ethyl4-methyl-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-methyl-2-trifluoromethyl-, ethyl ester
InChI nøgle LYEKBQSEKSEXLT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1C)C(F)(F)F
IUPAC navn ethyl-4-methyl-2-(trifluormethyl)pyrimidin-5-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 234.178
PubChem CID 10609709
Formel vægt 234.18
Procent renhed 97%