Få mere at vide
Ethyl 2-(trifluoracetyl)propionat, TRC
Artikelnummer. 30381473
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30381473 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30381473 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE89094050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-(trifluoroacetyl)propionate
CAS 344-00-3
Molekylær formel C7 H9 F3 O3
Mængde 50 mg
Synonym Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-methyl-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-methylacetoacetate, Ethyl (±)-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
InChI formel InChI=1S/C7H9F3O3/c1-3-13-6(12)4(2)5(11)7(8,9)10/h4H,3H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C(C)C(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn ethyl 4,4,4-trifluor-2-methyl-3-oxobutanoat
Molekylvægt (g/mol) 198.14
Formel vægt 198.05