Få mere at vide
Ethyl 2-Trans-4-cis-decadienoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Trans-4-cis-decadienoate |
| CAS | 3025-30-7 |
| Molekylær formel | C12 H20 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ethyl (2E,4Z)-2,4-decadienoate, Ethyl (2E,4Z)-decadienoate, Ethyl (E,Z)-2,4-decadienoate, Ethyl trans-2,cis-4-decadienoate, Pear ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h8-11H,3-7H2,1-2H3/b9-8-,11-10+ |
| SMIL | CCCCC\C=C/C=C/C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl (2E,4Z)-deca-2,4-dienoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.286 |
| Formel vægt | 196.146 |