Få mere at vide
Ethyl 2-thiouracil-5-carboxylat, 99%
Artikelnummer. 11478906
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478906 25 g 25g
11468906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17046.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 38026-46-9 | C7H8N2O3S | 200,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38026-46-9
Molekylær formel C7H8N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 200.21
MDL nummer MFCD00006074
InChI nøgle FQFSHLBWRUOCPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-carbethoxy-2-thiouracil, ethyl 2-thiouracil-5-carboxylate, 2-mercapto-5-carbethoxyuracil, 5-ethoxycarbonyl-2-thiouracil, uracil, 5-carbethoxy-2-thio, ethyl 4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate, 5-carboethoxy-2-thiouracil, ethyl 4-oxo-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-4-oxo-2-thio-, ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-4-oxo-2-thioxo-, ethyl ester
PubChem CID 735952
IUPAC navn ethyl-4-oxo-2-sulfanyliden-1H-pyrimidin-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CNC(=S)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-thiouracil-5-carboxylate
Smeltepunkt ∼250 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 190867
Formel vægt 200.22
Procent renhed 99%