Få mere at vide
Ethyl 2-pyrimidinecarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-pyrimidinecarboxylate |
| CAS | 42839-08-7 |
| Molekylær formel | C7H8N2O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-2-11-7(10)6-8-4-3-5-9-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1ncccn1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.15 |
| Formel vægt | 152.0586 |