Learn More
Ethyl 2-pyridylacetate 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10498640 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
5g; Glass bottle
Produktkod.
10498640 5g; Glass bottle
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10498640 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 118910050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
CAS 2739-98-2
Color Yellow
Density 1.084g/mL
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C9H11NO2
Linear Formula (C5H4N)CH2COOC2H5
Refractive Index 1.4963 to 1.4983 (20°C, 589nm)
MDL Number MFCD00006359
Quantity 5 g
Synonym ethyl 2-pyridylacetate, ethyl 2-pyridin-2-yl acetate, ethyl 2-pyridinylacetate, ethyl pyridine-2-acetate, 2-pyridineacetic acid ethyl ester, ethyl 2-pyridineacetate, ethyl 2-2-pyridyl acetate, 2-pyridylacetic acid ethyl ester, ethyl pyridin-2-ylacetate, 2-pyridineacetic acid, ethyl ester
InChI Key IUDKTVXSXWAKJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=CC=N1
IUPAC Name ethyl 2-pyridin-2-ylacetate
Molecular Weight (g/mol) 165.192
PubChem CID 75960
Formula Weight 165.19
Percent Purity ≥97.5%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Ethyl 2-pyridylacetate, 98%
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.