Få mere at vide
Ethyl 2-pyridylacetate 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10498640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5g; Glass bottle
Artikelnummer.
10498640 5g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10498640 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118910050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-pyridylacetate
Navn note 98%
CAS 2739-98-2
Farve Yellow
Tæthed 1.084g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H11NO2
Lineær formel (C5H4N)CH2COOC2H5
Brydningsindeks 1.4963 to 1.4983 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00006359
Mængde 5 g
Synonym ethyl 2-pyridylacetate, ethyl 2-pyridin-2-yl acetate, ethyl 2-pyridinylacetate, ethyl pyridine-2-acetate, 2-pyridineacetic acid ethyl ester, ethyl 2-pyridineacetate, ethyl 2-2-pyridyl acetate, 2-pyridylacetic acid ethyl ester, ethyl pyridin-2-ylacetate, 2-pyridineacetic acid, ethyl ester
InChI nøgle IUDKTVXSXWAKJO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)CC1=CC=CC=N1
IUPAC navn ethyl 2-pyridin-2-ylacetate
Molekylvægt (g/mol) 165.192
PubChem CID 75960
Formel vægt 165.19
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Liquid