Få mere at vide
Ethyl 2-pyridineacetate, 98%
Artikelnummer. 11466876
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466876 5 g 5g
11476876 25 g 25g
11486876 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466876 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23988.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2739-98-2 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Ethyl-2-pyridinacetat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyl-2-pyridinacetat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt,
der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2739-98-2
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.192
MDL nummer MFCD00006359
InChI nøgle IUDKTVXSXWAKJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-pyridylacetate, ethyl 2-pyridin-2-yl acetate, ethyl 2-pyridinylacetate, ethyl pyridine-2-acetate, 2-pyridineacetic acid ethyl ester, ethyl 2-pyridineacetate, ethyl 2-2-pyridyl acetate, 2-pyridylacetic acid ethyl ester, ethyl pyridin-2-ylacetate, 2-pyridineacetic acid, ethyl ester
PubChem CID 75960
IUPAC navn ethyl-2-pyridin-2-ylacetat
SMIL CCOC(=O)CC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-pyridineacetate
Tæthed 1.084
Kogepunkt 69°C to 70°C (0.05 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.497
Mængde 5 g
Beilstein 123817
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 165.19
Procent renhed 98%