Få mere at vide
Ethyl 2-pentynoate, 97+%
Artikelnummer. 11367795
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367795 5 g 5g
11377795 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367795 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02703.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55314-57-3 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
Ethyl 2-pentynoat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl 2-pentynoat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Holdes væk fra varme. Uforeneligt med oxiderende materiale. Syrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55314-57-3
Molekylær formel C7H10O2
Molekylvægt (g/mol) 126.155
MDL nummer MFCD00015221
InChI nøgle XDPRPKSTFBPPHU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 99169
IUPAC navn ethylpent-2-ynoat
SMIL CCC#CC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-pentynoate
Tæthed 0.957
Kogepunkt 178°C to 179°C
Flammepunkt 64°C (147°F)
Lineær formel CH3CH2C≡CCO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.4395
Mængde 5 g
Beilstein 1750016
Synonym ethyl 2-pentynoate, 2-pentynoic acid ethyl ester, ethyl-2-pentynoate, ethyl pent-2-yn-1-oate, 2-pentynoic acid, ethyl ester, ethyl2-pentynoate, acmc-20al0p, 2-pentynoic acid, ethylester, pent-2-ynoic acid ethyl ester
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 126.16
Procent renhed 98%