Få mere at vide
Ethyl-2-oxopyrrolidin-3-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454298
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Packungsgröße
15454298 1 g 1g
15464298 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15454298 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57906.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 36821-26-8 | Molekylformel: C7H11NO3 | Molekylvægt: 157,169 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemstof, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det er et vigtigt råmateriale og mellemstof, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Let opløselig i vand.
Bemærk
Lysfølsom. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Håndter og opbevar under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36821-26-8
Molekylær formel C7H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 157.169
MDL nummer MFCD06796534
InChI nøgle FHHMWJMUMOYGQW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12699000
IUPAC navn ethyl-2-oxopyrrolidin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCNC1=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Smeltepunkt 71 °C til 75 °C
Mængde 1 g
Følsomhed Lysfølsom
Synonym 2-oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-oxo-pyrrolidine-3-carboxylate, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-carboethoxy-pyrrolidinone, ethyl2-oxo-pyrrolidine-3-carboxylate, ethyl 2-oxopyrrolidine-3-carboxylate, n-boc-2-oxo-d-beta-proline ethyl ester, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 2-oxo-, ethyl ester
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 157.17
Procent renhed 95%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.