Få mere at vide
Ethyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetat, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate |
| CAS | 61516-73-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate |
| Forsendelsestilstand | Ispose (-20 °C) |
| Molekylær formel | C8 H13 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ethyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate, Piracetam Imp. C (EP), 2-Oxo-1-pyrrolidineacetic acid ethyl ester, 1-(Ethoxycarbonylmethyl)-2-pyrrolidone, Ethyl (2-oxo-1-pyrrolidinyl)acetate, Ethyl 2-oxo-1-pyrrolidineacetate, Piracetam Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)6-9-5-3-4-7(9)10/h2-6H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CN1CCCC1=O |
| IUPAC navn | Ethyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetat |
| Vis mere |