missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 2-Oxopentanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Oxopentanoate |
| CAS | 50461-74-0 |
| Molekylær formel | C7H12O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, 2-Oxovaleric Acid Ethyl Ester, 2-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O3/c1-3-5-6(8)7(9)10-4-2/h3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCC(=O)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 2-oxopentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.17 |
| Formel vægt | 144.0786 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?