Få mere at vide
Ethyl-2-oxocyclopentylacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10275020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10275020 1 g Glasflaske 1g
11985101 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10275020 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 123040010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20826-94-2 | C9H14O3 | 170.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20826-94-2
Molekylær formel C9H14O3
Molekylvægt (g/mol) 170.21
MDL nummer MFCD00044715
InChI nøgle PJMKFKUFBDXYEC-SSDOTTSWSA-N
Synonym ethyl 2-oxocyclopentylacetate, ethyl 2-2-oxocyclopentyl acetate, ethyl 2-oxocyclopentaneacetate, ethyl 2-oxocyclopentyl acetate, 2-oxocyclopentaneacetic acid ethyl ester, cyclopentaneacetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, pubchem23864, ksc201q9p, ethyl 2-oxo-cyclopentyl acetate, ehtyl 2-2-oxocyclopentyl acetate
PubChem CID 2723663
IUPAC navn ethyl-2-(2-oxocyclopentyl)acetat
SMIL CCOC(=O)C[C@H]1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-oxocyclopentylacetate
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4507 to 1.4527
Mængde 1 g
Formel vægt 170.21
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske