Få mere at vide
Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30371289
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30371289 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30371289 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE945524250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-Oxocyclohexanecarboxylate
CAS 1655-07-8
Molekylær formel C9H14O3
Mængde 250 mg
Synonym 2-(Ethoxycarbonyl)cyclohexanone, 2-Carbethoxycyclohexanone, 2-Carboethoxycyclohexanone, 2-Oxocyclohexane Carboxylate2-Oxocyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1-Oxo-2-cyclohexanecarboxylate, Ethyl 2-Cyclohexanone-1-carboxylate, Ethyl 2-oxo-1-cyclohexanecarboxylate, Ethyl 2-Oxocyclohexanecarboxylate, Ethyl Cyclohexanone-2-carboxylate, NSC 18744
InChI formel InChI=1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h7H,2-6H2,1H3
SMIL CCOC(=O)C1CCCCC1=O
IUPAC navn ethyl 2-oxocyclohexan-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 170.21
Formel vægt 170.0943