Få mere at vide
Ethyl 2-Oxo-4-phenylbutyrate-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Oxo-4-phenylbutyrate d5 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3/i3D,4D,5D,6D,7D |
| Formel vægt | 211.1257 |