Få mere at vide
Ethyl 2-oxo-4-phenylbutyrate, 90+%
Artikelnummer. 11410691
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410691 10 g 10g
11420691 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410691 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20148.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64920-29-2 | C12H14O3 | 206.241 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64920-29-2
Molekylær formel C12H14O3
Molekylvægt (g/mol) 206.241
MDL nummer MFCD00037533
InChI nøgle STPXIOGYOLJXMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-oxo-4-phenylbutyrate, ethyl benzylpyruvate, ethyl-2-oxo-4-phenylbutyrate, unii-5ynu9lpt51, 5ynu9lpt51, 2-oxo-4-phenylbutyric acid ethyl ester, 2-oxo-4-phenyl butyric acid ethyl ester, ethyl 2-oxo-4-phenyl-butanoate, 2-oxo-4-phenylbutanoic acid ethyl ester, ethyl2-oxo-4-phenylbutyrate
PubChem CID 562087
IUPAC navn ethyl-2-oxo-4-phenylbutanoat
SMIL CCOC(=O)C(=O)CCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-oxo-4-phenylbutyrate
Tæthed 1.09
Kogepunkt 131°C to 133°C (2 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.502
Mængde 10 g
Beilstein 2725083
Formel vægt 206.24
Procent renhed ≥90%