Få mere at vide
Ethyl 2-morpholinobenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10537873
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10537873 250 mg 250mg
10127762 1 g 1g
10012374 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10537873 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC24323CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 192817-79-1
Molekylær formel C13H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 235.283
MDL nummer MFCD06204497
InChI nøgle UIVDSGDHUXOYDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-morpholinobenzoate, ethyl 2-morpholin-4-yl benzoate, 2-morpholin-4-yl-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2-4-morpholinyl-,ethyl ester, 2-morpholin-4-ylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2-4-morpholinyl-, ethyl ester
PubChem CID 7148401
IUPAC navn ethyl-2-morpholin-4-ylbenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N2CCOCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-morpholinobenzoate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 235.28
Procent renhed 97%