Få mere at vide
Ethyl 2-morpholinobenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10127762
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
Artikelnummer. 10127762
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC24323DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 192817-79-1
Molekylær formel C13H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 235.283
MDL nummer MFCD06204497
InChI nøgle UIVDSGDHUXOYDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-morpholinobenzoate, ethyl 2-morpholin-4-yl benzoate, 2-morpholin-4-yl-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2-4-morpholinyl-,ethyl ester, 2-morpholin-4-ylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2-4-morpholinyl-, ethyl ester
PubChem CID 7148401
IUPAC navn ethyl-2-morpholin-4-ylbenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N2CCOCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-morpholinobenzoate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 235.28
Procent renhed 97%