Få mere at vide
Ethyl-2-morpholino-1,3-thiazol-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10092174
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10092174 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10595764 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10092174 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62823DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 126533-95-7
Molekylær formel C10H14N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 242.293
MDL nummer MFCD09702412
InChI nøgle OINWWRRVBHJAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-4-morpholinyl thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-morpholinothiazole-4-carboxylate, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-morpholinyl-, ethyl ester, acmc-1c0vg, 4-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazol-2-yl morpholine, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-morpholinyl-,ethyl ester, 2-morpholin-4-yl-thiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 15053544
IUPAC navn ethyl-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazol-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CSC(=N1)N2CCOCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-morpholino-1, 3-thiazole-4-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 242.3
Procent renhed 97%