Få mere at vide
Ethyl 2-methylquinoline-6-carboxylate, 97%
Artikelnummer. 15499778
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15499778 1 g 1g
15409788 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63213.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 855763-77-8 | C13H13NO2 | 215.252 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 855763-77-8
Molekylær formel C13H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 215.252
MDL nummer MFCD09879697
InChI nøgle WLKKUWXLOSMSMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylquinoline-6-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-6-quinolinecarboxylate, ethyl2-methylquinoline-6-carboxylate, pubchem20820, 2-methylquinoline-6-carboxylic acidethylester, 2-methyl-6-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, 6-quinolinecarboxylicacid, 2-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 29949719
IUPAC navn ethyl-2-methylquinolin-6-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC2=C(C=C1)N=C(C=C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-methylquinoline-6-carboxylate
Mængde 1 g
Formel vægt 215.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof