Få mere at vide
Ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride, 95%
Beskrivelse
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt ventileret sted. Undgå stærkt oxiderende materialer. Hygroskopisk.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride |
| Smeltepunkt | 145°C to 151°C |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| IUPAC navn | ethyl-2-methylpyridin-4-carboxylat;hydrochlorid |
| Formel vægt | 201.65 |
| Procent renhed | 95% |