Få mere at vide
Ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride, 95%
Artikelnummer. 15433236
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15433236 1 g 1g
15453236 250 mg 250mg
15443236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15433236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57239.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65550-32-5 | C9H12ClNO2 | 201.65 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges
som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt ventileret sted. Undgå stærkt oxiderende materialer. Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65550-32-5
Molekylær formel C9H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 201.65
MDL nummer MFCD09991690
InChI nøgle DPRMHHCAVHGENN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methylisonicotinate hydrochloride, ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride, ethyl 2-methylisonicotinate hcl, 2-methylisonicotinic acid ethyl ester hydrochloride, acmc-20al0t, 2-methyl-isonicotinic acid ethyl ester hydrochloride, 2-methyl-4-pyridinecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate-hydrogen chloride 1/1, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, ethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 53229930
SMIL Cl.CCOC(=O)C1=CC(C)=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride
Smeltepunkt 145°C to 151°C
Mængde 1 g
Følsomhed Moisture sensitive
IUPAC navn ethyl-2-methylpyridin-4-carboxylat;hydrochlorid
Formel vægt 201.65
Procent renhed 95%