Få mere at vide
Ethyl 2-methylnicotinate, 97%
Artikelnummer. 11352076
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352076 5 g 5g
11342076 1 g 1g
11362076 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352076 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03256.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1721-26-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Ethyl-2-methylpyridin-3-carboxylat blev anvendt til fremstilling af aminoestere, såsom ethyl-2(piperidinylaminomethyl)benzoat, ethyl-2-(N-benzyl-N-methylaminomethyl)benzoat, ethyl-2-(diethylaminomethyl)benzoat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyl-2-methylpyridin-3-carboxylat blev anvendt til fremstilling af aminoestere,
såsom ethyl-2(piperidinylaminomethyl)benzoat, ethyl-2-(N-benzyl-N-methylaminomethyl)benzoat, ethyl-2-(diethylaminomethyl)benzoat.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1721-26-2
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00006336
InChI nøgle TZORNSWZUZDUCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methylnicotinate, 2-methylnicotinic acid ethyl ester, 2-methyl-nicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl nicotinate, ethyl 2-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-methylpyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate∼2-methylnicotinic acid ethyl ester, pubchem12727
PubChem CID 74401
IUPAC navn ethyl-2-methylpyridin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CN=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-methylnicotinate
Tæthed 1.07
Kogepunkt 107°C to 108°C (13 mmHg)
Flammepunkt 102°C (215°F)
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.505
Mængde 5 g
Beilstein 118200
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 165.19
Procent renhed 97%