Få mere at vide
Ethyl 2-methylbutyrate, 99%
Artikelnummer. p-130806 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
5g
Artikelnummer. 10401671
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7452-79-1 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7452-79-1
Molekylær formel C7H14O2
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD00012217
InChI nøgle HCRBXQFHJMCTLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methylbutyrate, butanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, butyric acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl butyrate, ethyl alpha-methylbutyrate, dl-2-methylbutyric acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-butanoate, ethyl .alpha.-methylbutyrate, 2-methylbutanoic acid ethyl ester, butyric acid, 2-methyl-, ethyl ester 8ci
PubChem CID 24020
IUPAC navn ethyl-2-methylbutanoat
SMIL CCC(C)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-methylbutyrate
Navn note 99%
Surhed 1mg KOH/g max.
Farve Farveløs
Tæthed 0.8750g/mL
Kogepunkt 132°C to 133°C
Flammepunkt 26°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.3960 to 1.399
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.875
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene,soluble in propylene glycol,miscible in fixed oils
Formel vægt 130.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-methylbutyrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.