Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-methylbutyrate |
| Navn note | 99% |
| Surhed | 1 mg KOH/g maks. |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.8750g/mL |
| Kogepunkt | 132 °C til 133 °C |
| Flammepunkt | 26 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethyl 2-methylbutyrate
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.