Få mere at vide
Ethyl 2-methylbutyrat, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-methylbutyrate |
| Tæthed | 0.869 |
| Kogepunkt | 132 °C til 133 °C |
| Flammepunkt | 26 °C (78 °F) |
| Brydningsindeks | 1.397 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN3272 |
| Beilstein | 1720887 |
| Formel vægt | 130.19 |
| Procent renhed | 98% |