Få mere at vide
Ethyl 2-methylbutyrate, 98%
Artikelnummer. 11306986
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306986 500 mL 500ml
11396976 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06743.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7452-79-1 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7452-79-1
Molekylær formel C7H14O2
Molekylvægt (g/mol) 130.187
MDL nummer MFCD00012217
InChI nøgle HCRBXQFHJMCTLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methylbutyrate, butanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, butyric acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl butyrate, ethyl alpha-methylbutyrate, dl-2-methylbutyric acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-butanoate, ethyl .alpha.-methylbutyrate, 2-methylbutanoic acid ethyl ester, butyric acid, 2-methyl-, ethyl ester 8ci
PubChem CID 24020
IUPAC navn ethyl-2-methylbutanoat
SMIL CCC(C)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-methylbutyrate
Tæthed 0.869
Kogepunkt 132°C to 133°C
Flammepunkt 26°C (78°F)
Brydningsindeks 1.397
Mængde 500 mL
FN nummer UN3272
Beilstein 1720887
Formel vægt 130.19
Procent renhed 98%