Få mere at vide
ethyl 2-(methylamino)-2-oxoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ethyl 2-(methylamino)-2-oxoacetate |
| CAS | 18522-95-7 |
| Molekylær formel | C5H9NO3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3/c1-3-9-5(8)4(7)6-2/h3H2,1-2H3,(H,6,7) |
| SMIL | CCOC(=O)C(=O)NC |
| IUPAC navn | ethyl 2-(methylamino)-2-oxoacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.12 |
| Formel vægt | 131.0582 |