Få mere at vide
Ethyl 2-methylacetoacetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Methylacetoacetate |
| CAS | 609-14-3 |
| Molekylær formel | C7H12O3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Methyl-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester, alpha-Methyl-acetoacetic Acid Ethyl Ester, 2-Methyl-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl (+/-)-2-Methylacetoacetate, Ethyl 2-Acetylpropanoate, NSC 1102 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O3/c1-4-10-7(9)5(2)6(3)8/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(C)C(=O)C |
| IUPAC navn | ethyl-2-methyl-3-oxobutanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.17 |
| Formel vægt | 144.0786 |