Få mere at vide
Ethyl 2-methylacetoacetat, TRC
Artikelnummer. 30376275
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30376275 100 g
1 options
Artikelnummer. 30376275 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE925140100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-Methylacetoacetate
CAS 609-14-3
Molekylær formel C7H12O3
Mængde 100 g
Synonym 2-Methyl-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester, alpha-Methyl-acetoacetic Acid Ethyl Ester, 2-Methyl-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl (+/-)-2-Methylacetoacetate, Ethyl 2-Acetylpropanoate, NSC 1102
InChI formel InChI=1S/C7H12O3/c1-4-10-7(9)5(2)6(3)8/h5H,4H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)C(C)C(=O)C
IUPAC navn ethyl-2-methyl-3-oxobutanoat
Molekylvægt (g/mol) 144.17
Formel vægt 144.0786