Få mere at vide
Ethyl-2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11340617
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11340617 250 mg 250mg
10634405 1 g 1g
10462854 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11340617 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC42223CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 32043-95-1
Molekylær formel C13H13NO2S
Molekylvægt (g/mol) 247.31
MDL nummer MFCD07346320
InChI nøgle UHLMXNFHHFDVPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methyl-4-phenylthiazole-5-carboxylate, 2-methyl-4-phenylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-methyl-4-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-phenyl-, ethyl ester
PubChem CID 7131013
IUPAC navn ethyl-2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(N=C(C)S1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-methyl-4-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 247.32
Procent renhed 97%