Få mere at vide
Ethyl 2-Methyl-4-pentenoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Methyl-4-pentenoate |
| CAS | 53399-81-8 |
| Molekylær formel | C8H14O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Methyl-4-pentenoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(C)CC=C |
| IUPAC navn | ethyl 2-methylpent-4-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.2 |
| Formel vægt | 142.0994 |