missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 2-methyl-4-pentenoate, 98%

Artikelnummer. 11444097
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444097 100 g 100g
11424097 5 g 5g
11434097 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11444097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19526.22
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 53399-81-8 | C8H14O2 | 142.20 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 53399-81-8
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.20
MDL nummer MFCD00010235
InChI nøgle BDBGKYIBDXAVMX-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-methyl-4-pentenoate, 2-methyl-4-pentenoic acid ethyl ester, ethyl 2-methyl 4-pentenoate, 4-pentenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methylpent-4-en-1-oate, ethyl 2-methyl-4-pentanoate, fema no. 3489, pineapple pentenoate, acmc-1ao14, ethyl-2-methyl-4-pentenoate
PubChem CID 62024
IUPAC navn ethyl-2-methylpent-4-enoat
SMIL CCOC(=O)C(C)CC=C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-methyl-4-pentenoate
Tæthed 0.88
Kogepunkt 153°C to 155°C
Flammepunkt 40°C (104°F)
Brydningsindeks 1.416
Mængde 100 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1753406
Formel vægt 142.2
Procent renhed 98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.