Få mere at vide
Ethyl 2-methyl-4-pentenoate, 98%
Product Code. 11434097
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11434097 25 g 25g
11424097 5 g 5g
11444097 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11434097 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A19526.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53399-81-8 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 53399-81-8
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.20
MDL nummer MFCD00010235
InChI nøgle BDBGKYIBDXAVMX-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-methyl-4-pentenoate, 2-methyl-4-pentenoic acid ethyl ester, ethyl 2-methyl 4-pentenoate, 4-pentenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methylpent-4-en-1-oate, ethyl 2-methyl-4-pentanoate, fema no. 3489, pineapple pentenoate, acmc-1ao14, ethyl-2-methyl-4-pentenoate
PubChem CID 62024
IUPAC navn ethyl-2-methylpent-4-enoat
SMIL CCOC(=O)C(C)CC=C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-methyl-4-pentenoate
Tæthed 0.88
Kogepunkt 153°C to 155°C
Flammepunkt 40°C (104°F)
Brydningsindeks 1.416
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1753406
Formel vægt 142.2
Procent renhed 98%