missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl [2-Methyl-3-(chlorosulfonyl)phenoxy]acetate, TRC

Artikelnummer. 30373681
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373681 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373681 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9250705G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl [2-Methyl-3-(chlorosulfonyl)phenoxy]acetate
CAS 91427-62-2
Molekylær formel C11 H13 Cl O5 S
Mængde 5 g
Synonym Acetic acid, 2-[4-(chlorosulfonyl)-2-methylphenoxy]-, ethyl ester, Acetic acid, [4-(chlorosulfonyl)-2-methylphenoxy]-, ethyl ester (9CI), Acetic acid, [[4-(chlorosulfonyl)-o-tolyl]oxy]-, ethyl ester (7CI), (4-Chlorosulfonyl-2-methylphenoxy)acetic acid ethyl ester, Ethyl 2-[4-(chlorosulfonyl)-2-methylphenoxy]acetate, Ethyl [2-Methyl-3-(chlorosulfonyl)phenoxy]acetate
InChI formel InChI=1S/C11H13ClO5S/c1-3-16-11(13)7-17-9-5-4-6-10(8(9)2)18(12,14)15/h4-6H,3,7H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)COc1cccc(c1C)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn ethyl 2-(3-chlorosulfonyl-2-methylphenoxy)acetate
Molekylvægt (g/mol) 292.74
Formel vægt 292.0172
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.