Få mere at vide
Ethyl 2-methyl-2-(methylthio)propionate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11465177
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11465177 10 g 10g
11455177 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22597.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49773-24-2
Molekylær formel C7H14O2S
Molekylvægt (g/mol) 162.247
MDL nummer MFCD00053099
InChI nøgle JLURSSXMQSLZQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methyl-2-methylthio propionate, propanoic acid, 2-methyl-2-methylthio-, ethyl ester, ethyl 2-methyl-2-methylthio propanoate, ethyl 2-methyl-2-methylsulfanyl propanoate, acmc-20al0x, ethyl 2-methylthio isobutyrate, 2-methyl-2-methylthio propionic acid ethyl ester, 2-methyl-2-methylthio-propanoic acid ethyl ester
PubChem CID 3016499
IUPAC navn ethyl 2-methyl-2-methylsulfanylpropanoate
SMIL CCOC(=O)C(C)(C)SC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-methyl-2-(methylthio)propionate
Mængde 10 g
Formel vægt 162.25
Procent renhed 98%