Få mere at vide
Ethyl 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoate |
| CAS | 33045-53-3 |
| Molekylær formel | C10 H13 N O5 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Ethyl 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoate, Sulpiride Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO5S/c1-3-16-10(12)8-6-7(17(11,13)14)4-5-9(8)15-2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H2,11,13,14) |
| SMIL | CCOC(=O)c1cc(ccc1OC)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | ethyl 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.28 |
| Formel vægt | 259.0514 |