Få mere at vide
Ethyl 2-Mercaptoacetate, TRC
Artikelnummer. 30386459
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30386459 25 g
1 options
Artikelnummer. 30386459 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92499525G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-Mercaptoacetate
CAS 623-51-8
Molekylær formel C4H8O2S
Mængde 25 g
Synonym Mercaptoacetic Acid Ethyl Ester, 2-Mercaptoacetic Acid Ethyl Ester, Ethoxycarbonylmethanethiol, Ethyl Mercaptoacetate, Ethyl Thioglycolate, Ethyl alpha-Mercaptoacetate, Ethylthiomethyl Acetate, Mercaptoacetic Acid Ethyl Ester, NSC 8834, Sulfanylacetic Acid Ethyl Ester, Thioglycolic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C4H8O2S/c1-2-6-4(5)3-7/h7H,2-3H2,1H3
SMIL CCOC(=O)CS
IUPAC navn ethyl 2-sulfanylacetate
Molekylvægt (g/mol) 120.17
Formel vægt 120.0245