Få mere at vide
Ethyl 2-Mercapto-1-cyclohexenecarboxylate >90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Mercapto-1-cyclohexenecarboxylate |
| CAS | 54928-91-5 |
| Molekylær formel | C9H14O2S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Mercapto-1-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O2S/c1-2-11-9(10)7-5-3-4-6-8(7)12/h12H,2-6H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=C(S)CCCC1 |
| IUPAC navn | ethyl 2-sulfanylcyclohexene-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.27 |
| Formel vægt | 186.0715 |