Få mere at vide
Ethyl 2-Keto-4-phenyl-d5-butanoate, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Oxo-4-phenylbutyrate d5 |
| CAS | 1189911-53-2 |
| Molekylær formel | C12 2H5 H9 O3 |
| Mængde | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H14O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7 H,2,8-9H2,1H3/i3D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CCC(=O)C(=O)OCC)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | ethyl 2-oxo-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.27 |
| Formel vægt | 211.1257 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 95% Chemical Purity |