Få mere at vide
Ethyl 2-isothiocyanatopropionate, 97%
Artikelnummer. 11393216
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393216 1 g 1g
11303226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12532.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39574-16-8 | C6H9NO2S | 159.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39574-16-8
Molekylær formel C6H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 159.20
MDL nummer MFCD00070636
InChI nøgle ALJGYASQFZQQJX-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-isothiocyanatopropionate, ethyl n-thioxomethylene alaninate, propanoic acid, 2-isothiocyanato-, ethyl ester, acmc-20al0z, acmc-20lue7, propanoic acid, 2-isothiocyanato-, ethyl ester, s, ethyl l-2-isothiocyanatopropanoate, alanine, n-carbonothioyl-, ethyl ester
PubChem CID 142361
IUPAC navn ethyl-2-isothiocyanatopropanoat
SMIL CCOC(=O)C(C)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-isothiocyanatopropionate
Kogepunkt 63°C to 64°C (1 mmHg)
Brydningsindeks 1.4925
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1723243
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 159.2
Procent renhed 97%