Få mere at vide
Ethyl 2-Isopropylacetoacetate, TRC
Artikelnummer. 30388660
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30388660 10 g
1 options
Artikelnummer. 30388660 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92158010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-Isopropylacetoacetate
CAS 1522-46-9
Molekylær formel C9H16O3
Mængde 10 g
Synonym 2-Isopropylacetoacetic Acid Ethyl Ester, α-Acetylisovaleric acid Ethyl Ester, 2-Acetyl-3-methylbutyric Acid Ethyl Ester, 2-Isopropyl-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Acetyl-3-methylbutanoate, Ethyl α-Isopropylacetoacetate, NSC 18754, NSC 25315, NSC 54978
InChI formel InChI=1S/C9H16O3/c1-5-12-9(11)8(6(2)3)7(4)10/h6,8H,5H2,1-4H3
SMIL O=C(C(C(C)C)C(OCC)=O)C
IUPAC navn ethyl 2-acetyl-3-methylbutanoate
Molekylvægt (g/mol) 172.22
Formel vægt 172.11