missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 2-Hydroxyphenylacetate, TRC

Artikelnummer. 30379330
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379330 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379330 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9190701G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-Hydroxyphenylacetate
CAS 41873-65-8
Molekylær formel C10 H12 O3
Mængde 1 g
Synonym Benzeneacetic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2-(2-Hydroxyphenyl)acetic acid ethyl ester, Ethyl (2-hydroxyphenyl)acetate, Ethyl 2-hydroxybenzeneacetate
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h3-6,11H,2,7H2,1H3
SMIL CCOC(=O)Cc1ccccc1O
IUPAC navn ethyl 2-(2-hydroxyphenyl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Formel vægt 180.0786
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.