Få mere at vide
Ethyl 2-(hydroxymethyl)acrylat, TRC
Artikelnummer. 30381557
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30381557 5 g
1 options
Artikelnummer. 30381557 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9189505G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-(Hydroxymethyl)acrylate
CAS 10029-04-6
Molekylær formel C6 H10 O3
Mængde 5 g
Synonym 2-Propenoic acid, 2-(hydroxymethyl)-, ethyl ester, Acrylic acid, 2-(hydroxymethyl)-, ethyl ester (8CI), Hydracrylic acid, 2-methylene-, ethyl ester (7CI), Ethyl 2-(hydroxymethyl)-2-propenoate, 2-(Hydroxymethyl)acrylic acid ethyl ester, Ethyl 2-(hydroxymethyl)acrylate, Ethyl 2-hydroxymethacrylate, Ethyl 2-hydroxymethyl-2-propenoate, Ethyl α-(hydroxymethyl)acrylate, Ethyl α-hydroxymethacrylate, H 0916, RHMA-E
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)5(2)4-7/h7H,2-4H2,1H3
SMIL CCOC(=O)C(=C)CO
IUPAC navn Ethyl 2-(hydroxymethyl)prop-2-enoat
Molekylvægt (g/mol) 130.14
Formel vægt 130.063