missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl-2-(hydroxyimino)-3-oxobutanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl-2-(hydroxyimino)-3-oxobutanoate |
| CAS | 5408-04-8 |
| Molekylær formel | C6H9NO4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO4/c1-3-11-6(9)5(7-10)4(2)8/h10H,3H2,1-2H3/b7-5+ |
| SMIL | CCOC(=O)\C(=N\O)\C(=O)C |
| IUPAC navn | ethyl (2E)-2-hydroxyimino-3-oxobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.14 |
| Formel vægt | 159.0532 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?