Få mere at vide
Ethyl 2-hydroxyethyl sulfide, 98%
Artikelnummer. 10687452 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10687452 5 g Glasflaske 5g
10579600 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10687452 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118550050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 110-77-0 | C4H10OS | 106.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-77-0
Molekylær formel C4H10OS
Molekylvægt (g/mol) 106.18
MDL nummer MFCD00002909
InChI nøgle LNRIEBFNWGMXKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylthio ethanol, ethyl 2-hydroxyethyl sulfide, ethanol, 2-ethylthio, ethyl thioethanol, 2-hydroxyethyl ethyl sulfide, ethyl 2-hydroxyethyl thioether, beta-ethylthioethanol, 2-ethylsulfanyl ethanol, beta-hydroxydiethyl sulfide, 2-ethylthioethanol
PubChem CID 8075
IUPAC navn 2-ethylsulfanylethanol
SMIL CCSCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-hydroxyethyl sulfide
Navn note 98%
Smeltepunkt -100°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 180°C to 184°C
Flammepunkt 93°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5SCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4859 to 1.4879
Mængde 5 g
Beilstein 01, II, 525
Merck Index 15, 3906
Specifik vægtfylde 1.02
Formel vægt 106.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-hydroxyethyl sulfide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.