Få mere at vide
Ethyl 2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate, 97%
Artikelnummer. 11382949
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382949 1 g 1g
15437725 250 mg 250mg
11392949 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11382949 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27775.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 150190-03-7 | C9H11NO3 | 181.191 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150190-03-7
Molekylær formel C9H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 181.191
MDL nummer MFCD09953494
InChI nøgle WZUAZSMUJJUHMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-hydroxy-6-methylisonicotinate, ethyl 2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate, ethyl 6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylate, 4-pyridinecarboxylicacid, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxo-, ethyl ester, acmc-20edky, 2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylic acid ethyl ester, 2-methyl-6-oxo-1h-pyridine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-6-oxidanylidene-1h-pyridine-4-carboxylate
PubChem CID 12089326
IUPAC navn ethyl-2-methyl-6-oxo-lH-pyridin-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=O)NC(=C1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate
Smeltepunkt 188°C to 190°C
Mængde 1 g
Formel vægt 181.2
Procent renhed 97%