Få mere at vide
Ethyl 2-Hydroxy-3-phenylpropanoate, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Hydroxy-3-phenylpropanoate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-2-14-11(13)10(12)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10,12H,2,8H2,1H3 |
| Formel vægt | 194.0943 |