Få mere at vide
Ethyl 2-Hydrazinyl-2-oxoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Hydrazinyl-2-oxoacetate |
| CAS | 35196-48-6 |
| Molekylær formel | C4H8N2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O3/c1-2-9-4(8)3(7)6-5/h2,5H2,1H3,(H,6,7) |
| SMIL | CCOC(=O)C(=O)NN |
| IUPAC navn | ethyl 2-hydrazinyl-2-oxoacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.11 |
| Formel vægt | 132.0535 |